Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H31631.03 H31631.06
H31631.03EA 43.3 EUR InStock
H31631.03 H31631.06
Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Purity: 97% CAS No.: 37859-42-0 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.21 Melting Point: 96-100° MDL No.: MFCD00226293
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,21 g/mol
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00226293
Numéro CAS: 37859-42-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité