2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,6-Dimethylbenzo[d]thiazol-2-amine
A1461-25G A1461-5G
TCIAA1461-25GEA 809 EUR InStock
TCIAA1461-25G TCIAA1461-5G
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole
Formule: C₉H₁₀N₂S
MW: 178,2500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005790
Numéro CAS: 29927-08-0
EINECS: 249-960-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d69f6ff121708501856375c433c0f62fbceaf5cf&vid=d69f6ff121708501856375c433c0f62fbceaf5cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 192.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité