5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27529.MD H27529.06 H27529.03
H27529.MDEA 57.2 EUR InStock
H27529.MD H27529.06 H27529.03
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole ≥97%
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 97% CAS No.: 96859-34-6 Molecular Formula: C7H6N4O Formula Weight: 162.16 Melting Point: ca 220° dec. MDL No.: MFCD06797247
Formule: C₇H₆N₄O
MW: 162,16 g/mol
Point de fusion: ∼ 220 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797247
Numéro CAS: 96859-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité