Cholesterol oleyl carbonate ≥70% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl (Z)-octadec-9-en-1-yl carbonate
C0691-10G C0691-25G
TCIAC0691-10GEA 44 EUR InStock
TCIAC0691-10G TCIAC0691-25G
Cholesterol oleyl carbonate ≥70% (par HPLC)
Cholesterol oleyl carbonate
Formule: C₄₆H₈₀O₃
MW: 681,125 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003634
Numéro CAS: 17110-51-9
EINECS: 241-179-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a725a35d596bf9ad9202b558da3d59c2427ce37e&vid=a725a35d596bf9ad9202b558da3d59c2427ce37e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 70.0 area%
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -25.0 deg (C=2, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité