Cholesterol isopropyl carbonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0717-10GEA 141 EUR InStock
TCIAC0717-10G
Cholesterol isopropyl carbonate ≥95.0% (par GC)
Cholesterol isopropyl carbonate
Formule: C₃₁H₅₂O₃
Numéro MDL: MFCD00059507
Numéro CAS: 78916-25-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/63/28937763.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Mesomorphic range 105.0 to 111.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -30.0 deg (C=5, THF)
Solubility in THF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité