Cholesterol lauryl carbonate ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1025-1GEA 112 EUR InStock
TCIAC1025-1G
Cholesterol lauryl carbonate ≥95.0% (par HPLC)
Cholesterol lauryl carbonate
Formule: C₄₀H₇₀O₃
Numéro MDL: MFCD00059910
Numéro CAS: 15455-85-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/86/28938286.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Mesomorphic range 53.0 to 80.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -23.5 to -27.5 deg (C=2, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité