Cholesterol ethyl carbonate ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0716-10GEA 141 EUR InStock
TCIAC0716-10G
Cholesterol ethyl carbonate ≥94.0% (par GC)
Cholesterol ethyl carbonate
Formule: C₃₀H₅₀O₃
Numéro MDL: MFCD0003770
Numéro CAS: 23836-43-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/62/28937762.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Mesomorphic range 78.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Chloroform very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité