Cholesterol nonyl carbonate
Fournisseur: TCI
B0256-1G B0256-10G
TCIAB0256-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB0256-1G TCIAB0256-10G
Cholesterol nonyl carbonate
Cholesterol nonyl carbonate
Formule: C₃₇H₆₄O₃
Numéro MDL: MFCD00059506
Numéro CAS: 15455-83-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8375f01215308c872a5ff2233184a14c6f0f5ab3&vid=8375f01215308c872a5ff2233184a14c6f0f5ab3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité