3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L16369.MDEA 73.4 EUR InStock
L16369.MD L16369.03
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₉BO₄
MW: 191,98 g/mol
Point de fusion: ∼ 218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075738
Numéro CAS: 216144-91-1
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité