Potassium iodate solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
35586.K2 35586.K7
35586.K2EA 57 EUR InStock
35586.K2 35586.K7
Potassium iodate solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Potassium iodate
CAS No.: 7758-05-6 Molecular Formula: KIO3 Formula Weight: 214.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011406
Formule: KlO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité