Hexafluorophosphoric acid ∼60% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L15728.AC L15728.AE L15728.AP
L15728.ACEA 26.5 EUR InStock
L15728.AC L15728.AE L15728.AP
Hexafluorophosphoric acid ∼60% (p/p) en solution aqueuse
Hexafluorophosphoric acid
CAS No.: 16940-81-1 Molecular Formula: HPF6 Formula Weight: 145.97 UN No.: 1782 MDL No.: MFCD00011350
Formule: HF₆P
Densité: 1.65
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011350
Numéro CAS: 16940-81-1
EINECS: 241-006-5
ONU: 1782
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité