DL-Methionine sulphone ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
M0100-1G M0100-5G
TCIAM0100-1GEA 33 EUR InStock
TCIAM0100-1G TCIAM0100-5G
DL-Methionine sulphone ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Methionine sulphone
Formule: C₅H₁₁NO₄S
MW: 181,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025079
Numéro CAS: 820-10-0
EINECS: 212-466-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73febbdb144c2198e00f8cde83c5fba4f872089f&vid=73febbdb144c2198e00f8cde83c5fba4f872089f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidit
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité