DL-Methionine sulphoxide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18081.06 A18081.14
A18081.06EA 60.2 EUR InStock
A18081.06 A18081.14
DL-Methionine sulphoxide ≥98%
DL-Methionine sulphoxide
Purity: 98+% CAS No.: 62697-73-8 Molecular Formula: C5H11NO3S Formula Weight: 165.21 Melting Point: ca 230° dec. MDL No.: MFCD00002620
Formule: C₅H₁₁NO₃S
Point de fusion: ∼ 230 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002620
Numéro CAS: 62697-73-8
EINECS: 263-700-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité