L-Methionine sulphoxide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: H-Met(O)-OH, (2S)-2-Amino-4-(methylsulphinyl)butanoic acid
J62873.03 J62873.06 J62873.14
J62873.03EA 48.3 EUR InStock
J62873.03 J62873.06 J62873.14
L-Methionine sulphoxide
L-Methionine sulphoxide
CAS No.: 3226-65-1 Molecular Formula: C5H11NO3S Formula Weight: 165.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 4129939 MDL No.: MFCD00063093
Formule: C₅H₁₁NO₃S
MW: 165,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063093
Numéro CAS: 3226-65-1
EINECS: 221-758-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité