N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
Fournisseur: Molekula
MOLE14688583-100GEA 0 EUR InStock
MOLE14688583-100G
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₄
MW: 228,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008640
Numéro CAS: 58477-85-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité