N,N'-Diallyl-L-tartardiamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1539-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAD1539-25G
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₄
MW: 228,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008640
Numéro CAS: 58477-85-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/51/28978351.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +105 to +110 deg (C=2.4, H2O)
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité