1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A1458-1G A1458-5G
TCIAA1458-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAA1458-1G TCIAA1458-5G
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Formule: C₆H₁₂N₄O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008318
Numéro CAS: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07fe857ae4113bee1917167c3214b6f477765804&vid=07fe857ae4113bee1917167c3214b6f477765804&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité