Allyl phenyl carbonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2303-25GEA 0 EUR InStock
TCIAA2303-25G TCIAA2303-5G
Allyl phenyl carbonate ≥97.0% (par GC)
Allyl phenyl carbonate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,1846 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Numéro MDL: MFCD07784342
Numéro CAS: 16308-68-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/80/28930480.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité