1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11318.06EA 151 EUR InStock
L11318.06 L11318.14 L11318.03
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin 95%
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Formule: C₄H₄F₃NO
MW: 139,08 g/mol
Point d'ébullition: 68…69 °C (40 mmHg)
Densité: 1,276
Point d'éclair: 60 °C (140 °F)
Numéro MDL: MFCD00040885
Numéro CAS: 335-08-0
EINECS: 000-000-0
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité