N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1',1'',1'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetrakis(propan-2-ol), Ethylenediamine-N,N,N',N'-tetra-2-propanol
T0781-25G T0781-500G
TCIAT0781-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0781-25G TCIAT0781-500G
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Formule: C₁₄H₃₂N₂O₄
MW: 292,42 g/mol
Point d'éclair: 211°C
Numéro MDL: MFCD00004534
Numéro CAS: 102-60-3
EINECS: 203-041-4
Merck Index: 14,03599
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16fd727512b8aaea7538075a020b14f348cfd675&vid=16fd727512b8aaea7538075a020b14f348cfd675&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité