Ethyl propyl sulphide ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAE0224-10GEA 116 EUR InStock
TCIAE0224-10G
Ethyl propyl sulphide ≥96.0% (par GC)
Ethyl propyl sulphide
Formule: C₅H₁₂S
Point d'ébullition: 117°C
Numéro MDL: MFCD00039940
Numéro CAS: 4110-50-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/84/28967784.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité