Flufenoxuron
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13712000EA 183 EUR InStock
EHERC13712000
Flufenoxuron
Flufenoxuron
Formule: C₂₁H₁₁ClF₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00274597
Numéro CAS: 101463-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité