2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
T1512-25G T1512-5G
TCIAT1512-25GEA 269 EUR InStock
TCIAT1512-25G TCIAT1512-5G
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Formule: C₄H₃F₃O₂
MW: 140,06 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD00042424
Numéro CAS: 381-98-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64a0ef59900d83bb3593d5c6f0469bf8dfc92fba&vid=64a0ef59900d83bb3593d5c6f0469bf8dfc92fba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité