(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1528-25ML B1528-5ML
TCIAB1528-25MLEA 101 EUR InStock
TCIAB1528-25ML TCIAB1528-5ML
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Formule: C₁₅H₁₇N
MW: 211,31 g/mol
Point d'éclair: 158°C
Numéro MDL: MFCD00015010
Numéro CAS: 38235-77-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=851fe6bc5fed0251e98423795d7b5a6b857cfcac&vid=851fe6bc5fed0251e98423795d7b5a6b857cfcac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +38.0 to +42.0 deg (neat)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité