(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19299.06EA 43.4 EUR InStock
L19299.06 L19299.14
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Formule: C₁₅H₁₇N
MW: 211,31 g/mol
Point d'ébullition: 171 °C (15 mmHg)
Densité: 1,010
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066325
Numéro CAS: 17480-69-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité