(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Fournisseur: Molekula
MOLE39744829-5GEA 0 EUR InStock
MOLE39744829-5G
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Formule: C₁₅H₁₇N
MW: 211,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066325
Numéro CAS: 17480-69-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité