(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1529-5MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAB1529-5ML TCIAB1529-25ML
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Formule: C₁₅H₁₇N
MW: 211,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066325
Numéro CAS: 17480-69-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/01/28933301.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -38.0 to -41.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité