2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H30941.06EA 354 EUR InStock
H30941.06 H30941.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276,136 g/mol
Point de fusion: 57…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453660
Numéro CAS: 269409-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité