3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Synonyms: Ethyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, Ethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
010795-5G 010795-1G
FLUO010795-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010795-5G FLUO010795-1G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276,136 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093896
Numéro CAS: 269410-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité