3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Synonyms: 3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
010828.2G 010828-5G 010828-25G
FLUO010828.2GEA 0 EUR InStock
FLUO010828.2G FLUO010828-5G FLUO010828-25G
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248,083 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411930
Numéro CAS: 269409-73-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité