4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
366390010 366390050
ACRO366390010EA 34.2 EUR InStock
ACRO366390010 ACRO366390050
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248,08 g/mol
Point de fusion: 227…232 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863710
Numéro CAS: 180516-87-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 232 °C
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité