Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid

Synonyms: 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid

032734-1G 032734-25G 032734-5G
FLUO032734-1GEA 0 EUR InStock
FLUO032734-1G FLUO032734-25G FLUO032734-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid


Formule: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179453
Numéro CAS: 380430-53-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité