2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0877-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAE0877-5G TCIAE0877-1G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Point de fusion: 138°C
Numéro MDL: MFCD02179453
Numéro CAS: 380430-53-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/64/28968264.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 110.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité