3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
H26615.03 H26615.06
H26615.03EA 73.3 EUR InStock
H26615.03 H26615.06
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 4334-87-6 Molecular Formula: C9H11BO4 Formula Weight: 193.99 Melting Point: 135-139° MDL No.: MFCD02179444
Formule: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Point de fusion: 135…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179444
Numéro CAS: 4334-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité