3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Synonyms: 3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
010791-5G 010791-25G 010791-1G
FLUO010791-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010791-5G FLUO010791-25G FLUO010791-1G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179444
Numéro CAS: 4334-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité