4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Synonyms: 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
010792-5G 010792-25G
FLUO010792-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010792-5G FLUO010792-25G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179441
Numéro CAS: 4334-88-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité