2-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Boronobenzoic acid, 2-Carboxybenzeneboronic acid
C2501-1G C2501-5G
TCIAC2501-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAC2501-1G TCIAC2501-5G
2-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Carboxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Point de fusion: 162°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318118
Numéro CAS: 149105-19-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dff2e09df3df02acc65721d23c94fb7b41906f0c&vid=dff2e09df3df02acc65721d23c94fb7b41906f0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité