3-Carboxyphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Boronobenzoic acid, 3-Carboxybenzeneboronic acid
344630010 344630050 344630250
ACRO344630010EA 50.2 EUR InStock
ACRO344630010 ACRO344630050 ACRO344630250
3-Carboxyphenylboronic acid 97%
3-Carboxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Point de fusion: 243…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036833
Numéro CAS: 25487-66-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité