3-Carboxyphenylboronic acid
Synonyms: 3-Boronobenzoic acid, 3-Carboxybenzeneboronic acid
010785-25G 010785-5G
FLUO010785-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010785-25G FLUO010785-5G
3-Carboxyphenylboronic acid
3-Carboxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036833
Numéro CAS: 25487-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité