3-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Boronobenzoic acid, 3-Carboxybenzeneboronic acid
C2028-1G C2028-5G
TCIAC2028-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAC2028-1G TCIAC2028-5G
3-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Carboxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Point de fusion: 240°C
Numéro MDL: MFCD00036833
Numéro CAS: 25487-66-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7351e06fba03dca76433a1892fab3452ad1059dd&vid=7351e06fba03dca76433a1892fab3452ad1059dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité