4-Carboxyphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
344400010 344400050 344400250
ACRO344400010EA 38.4 EUR InStock
ACRO344400010 ACRO344400050 ACRO344400250
4-Carboxyphenylboronic acid 97%
4-Carboxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BO₄
Point de fusion: 238…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151801
Numéro CAS: 14047-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité