4-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1353-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAC1353-5G TCIAC1353-1G
4-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Carboxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151801
Numéro CAS: 14047-29-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/95/28938595.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité