3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Synonyms: 3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-nitrobenzoic acid
016141-1G 016141-5G
FLUO016141-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016141-1G FLUO016141-5G
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₆
MW: 210,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00757433
Numéro CAS: 101084-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité