3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Aminophenyl)boronic acid sulphate (2:1), 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulphate
A1774-1G A1774-25G A1774-5G
TCIAA1774-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAA1774-1G TCIAA1774-25G TCIAA1774-5G
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Formule: C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S
MW: 371,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013111
Numéro CAS: 66472-86-4
EINECS: 266-376-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3281a0c39a4ef9055fc60dfc8a986eabb5e3c699&vid=3281a0c39a4ef9055fc60dfc8a986eabb5e3c699&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité