Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Aminophenylboronic acid hydrochloride

Synonyms: (3-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride

016206-1G 016206-5G
FLUO016206-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016206-1G FLUO016206-5G
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride


Formule: C₆H₉BClNO₂
MW: 173,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191748
Numéro CAS: 85006-23-1
EINECS: 285-052-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité