Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-6-fluoro-4-nitroaniline

Synonyms: 2-Bromo-6-Fluoro-4-nitroaniline

035090-1G 035090-5G
FLUO035090-1GEA 0 EUR InStock
FLUO035090-1G FLUO035090-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-nitroaniline
2-Bromo-6-fluoro-4-nitroaniline


Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235,0100 g/mol
Numéro MDL: MFCD09800780
Numéro CAS: 455-58-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité