2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-2-hydroxy-5-nitroaniline
A2245-25G A2245-5G
TCIAA2245-25GEA 240 EUR InStock
TCIAA2245-25G TCIAA2245-5G
2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035767
Numéro CAS: 6358-09-4
EINECS: 228-762-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ce69de87be7438da2baac7d659d28c6d4776bc8&vid=1ce69de87be7438da2baac7d659d28c6d4776bc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité