2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1228-250GEA 405 EUR InStock
TCIAA1228-250G TCIAA1228-25G
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
Numéro MDL: MFCD00010300
Numéro CAS: 6358-07-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/87/28929087.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 219.0 to 222.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité