2-Amino-4-chloro-6-nitrophenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2244-100G A2244-25G
TCIAA2244-100GEA 153 EUR InStock
TCIAA2244-100G TCIAA2244-25G
2-Amino-4-chloro-6-nitrophenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-chloro-6-nitrophenol
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,57 g/mol
Point de fusion: 152°C
Numéro MDL: MFCD00035925
Numéro CAS: 6358-08-3
EINECS: 228-761-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22bad03e64cb6cbe0b92c551033ad1e2a60a657f&vid=22bad03e64cb6cbe0b92c551033ad1e2a60a657f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité