4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-chlorophenol Hydrochloride, 2-Chloro-4-hydroxyaniline hydrochloride
A19720.06 A19720.14 A19720.22
A19720.06EA 43.2 EUR InStock
A19720.06 A19720.14 A19720.22
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride 98%
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 52671-64-4 Molecular Formula: C6H6ClNO.HCl Formula Weight: 180.04 Melting Point: 254-256° dec. MDL No.: MFCD00143110
Formule: C₆H₇Cl₂NO
MW: 180,04 g/mol
Point de fusion: 254…256 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143110
Numéro CAS: 52671-64-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité